Merck
51803
Millipore
Gruft Mycobacterial Supplement
suitable for microbiology
別名:
Mycobacterial Supplement according to Gruft
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171614
NACRES:
NA.85
無菌性
sterile
品質水準
形状
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
mycobacteria
関連するカテゴリー
詳細
マイコバクテリアの選択的培養に適した増菌用抗生物質サプリメントです。ペニシリンおよびナリジクス酸は、Lowenstein Jensen組成TB培地(製品番号 63237)に添加すると、グラム陰性、グラム陽性の両菌の増殖を阻害します。リボ酢酸を増殖因子として使用します。
アプリケーション
for the selective cultivation of Mycobacteria
構成
(per vial sufficient for 400 mL medium)
Penicillin 20,000 IU, Nalidixic acid 14.0 mg, Ribonucleic acid 20.0 mg
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
51803-BULK-F:
51803-5VL-BULK-F:
51803-1VL-BULK:
51803-5VL-F:
51803-VAR-F:
51803-1VL-F:
51803-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Identifying Mycobacterium species crucial due to varying clinical significance; some pathogenic, others not.