Merck
49975
Supelco
アカセチン
analytical standard
別名:
5,7-ジヒドロキシ-4′-メトキシフラボン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O5
CAS番号:
分子量:
284.26
Beilstein:
277879
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤5.0% water
mp
260-265 °C (lit.)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)14-8-13(19)16-12(18)6-10(17)7-15(16)21-14/h2-8,17-18H,1H3
InChI Key
DANYIYRPLHHOCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
抗過酸化特性および抗炎症特性を示すフラボノイドです。漢方薬に使用されています。がん細胞株の抗増殖物質として、アポトーシスを誘導し、G1期の細胞周期進行を遮断することが認識されています。
抗酸化能および抗炎症能を有するフラボノイド。伝統的な漢方薬に使用されます。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
49975-10MG:
49975-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)