Merck
49366
Supelco
ペブラト
reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H21NOS
CAS番号:
分子量:
203.34
Beilstein:
1933846
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
SMILES記法
CCCCN(CC)C(=O)SCCC
InChI
1S/C10H21NOS/c1-4-7-8-11(6-3)10(12)13-9-5-2/h4-9H2,1-3H3
InChI Key
SGEJQUSYQTVSIU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
49366-BULK:
49366-100MG:
49366-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)