Merck
Z568031
Pure Solv マイクロ100リットル溶媒精製システム
with activated Pure Solv media column, joint: ST/NS 24/40 US
別名:
Solvent purification system
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.85
物質
anodized aluminum frame
stainless steel fittings
stainless steel tubing
ジョイント
joint ST/NS29/32 Stainless Steel
joint: ST/NS24/40 US
詳細
Column valve: Swagelok Stainless Steel, 3-way
Leak Rate- no detectable leaks with helium mass spectrometer (sensitivity of 5 x 10-6 std cc/sec)
Scrubbing capacity- 5 weight % water absorption, approx 100 L solvent
メーカー/製品名
Innovative Technologies
パラメーター
5 psi pressure
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
「少量の無水溶媒への簡単なアクセス」
Pure Solv Micro溶媒精製システムは従来の自立ユニットの経済的かつ省スペースの代替品として設計され、わずか12インチ(30.5cm)(幅)x 13インチ(33.0cm)(奥行き)x 19インチ(48.3cm)(高さ)の大きさです。この精製システムは、Innovative Technology社のPure Solv MD systemと同じ実績のある設計によって約100 Lの溶媒から水を取り除きます。Pure Solv Microは、1つの無水溶媒について適度な要求があり、専用の溶媒乾燥・調剤ステーションが便利だと考える研究者にとって、パーフェクトな製品です。もう、装置を共有する必要はありません。ご自身のものを手にしてください。
  • Pure Solv Microは、使用する研究者のニーズに合わせ、ドラフトやキャビネット内の卓上におけるよう包装されています。
  • Pure Solv Microは統合ガス真空マニフォールドシステムを使い、適切なエアフリー分配技術をさらに進めています。Pure Solvシステムと併用するには、KNF Laboport solid PTFE真空ポンプ(ポンプスピード:20L/分)または備え付けの真空装置をお勧めします。
  • どのシステムにも、24/40または29/32サイズのステンレス鋼製ガラス器具アダプターが付属します。
  • 小容量の4 Lリザーバには、簡単に取扱い・充填できるよう、特別にデザインされた漏れない固定クランプ式キャップ、Swagelok簡易取り外しバルブが付いています。
  • Pure Solv Microは静電気による危険がないよう接続・接地され、安全な操作環境が確保されています。
  • 排気のためのコネクションが用意されています
  • 不活性ガス使用:窒素‐アルゴン
  • 精製用材料:溶媒の種類によります。別にご注文ください。
  • 到達可能純度:低PPM H2O、O2
発注時の注意:Pure Solv Microをご注文の際は、適当な活性化精製カラムも合わせてご指定ください。溶媒精製カラムはディスポーザブルです。活性化カラムの交換が必要な場合は、追加カラムをご注文ください。スピルトレイは別にご注文ください。
関連事項
Use the PureSolv Selection Guide to determine which system is needed. Go to the PureSolv Overview to see details of the system.
法的情報
Pure Solv is a trademark of Inert Corp.
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2