Merck
46098
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol diformate
≥98.0%
別名:
1,2-Diformyloxyethane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCOOCH2CH2OCHO
CAS番号:
分子量:
118.09
Beilstein:
1746362
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0%
屈折率
n20/D 1.415
bp
174-178 °C (lit.)
密度
1.226 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
O=COCCOC=O
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Formate esters of 1,2-ethanediol: Major decomposition products of p-dioxane during storage.
D Jewett et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 25(1), 118-121 (1980-07-01)
Alexandra Chaskopoulou et al.
Journal of medical entomology, 46(6), 1400-1406 (2009-12-08)
Vapor toxicities of two prototype formate esters, ethylene glycol di-formate (EGDF) and heptyl formate, and the prototype heterobicyclic menthofuran were determined against laboratory-reared adult house flies, Musca domestica L. (Diptera: Muscidae). Toxicities were compared between house flies and other dipteran