製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
254 °C/761 mmHg (lit.)
mp
42-47 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H2Cl4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-2H
InChI Key
GBDZXPJXOMHESU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
おすすめ製品
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
46014-100MG:
46014-BULK:
46014-1EA:
46014-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ