製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in cyclohexane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
S=P(OC)(OC)OC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C8H10NO5PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6H,1-2H3
InChI Key
RLBIQVVOMOPOHC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-4.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-20 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
特定毒物
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45891-BULK-R:
45891-1ML-R:4548173901183
45891-VAR-R:
45891-2ML-R:4548173903132
45891-10ML-R:4548173903125
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.