テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
438 °C (lit.)
mp
195-198 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
c1ccc2c(c1)c3ccccc3c4ccccc24
InChI
1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H
InChI Key
SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
45804-VAR:
45804-1EA:
45804-BULK:
45804-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ