Merck
45485
Supelco
フェンクロルホス
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥10,800
¥10,800
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥10,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8Cl3O3PS
CAS番号:
分子量:
321.55
Beilstein:
1885571
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥10,800
出荷可能日2025年4月02日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COP(=S)(OC)Oc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl3O3PS/c1-12-15(16,13-2)14-8-4-6(10)5(9)3-7(8)11/h3-4H,1-2H3
InChI Key
JHJOOSLFWRRSGU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Fenchlorphos is an organophosphorus insecticide, which is commonly used on sheep and cattle against a number of internal and external parasites.[1]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45485-250MG:
45485-BULK:
45485-100MG:4548174014752
45485-1EA:
45485-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of Fenchlorphos residues in milk.
Webley JD, et al.
Analyst, 86(1024) (1961)
D Sitkiewicz et al.
Journal of neurochemistry, 39(5), 1308-1313 (1982-11-01)
This paper describes the effect of the organophosphorus compound, the oxygen analogue of ronnel (OAR), on the activity of some membrane-bound enzyme systems in the brain mitochondria of developing, young-adult, and old rats. Age-related changes were noted in the cholesterol-to-protein
M L Trankina et al.
Journal of animal science, 60(3), 652-658 (1985-03-01)
Ronnel [0,0-dimethyl 0-(2,4,5-trichlorophenyl) phosphorothioate] is an organophosphate pesticide with growth-promoting properties. Experiments were conducted to determine effects of ronnel on oxidation of and fatty acid synthesis from acetate and glucose as indices of metabolic activity in subcutaneous adipose tissue and
Determination of Fenchlorphos residues in milk.
Webley JD, et al.
Analyst, 86(1024) (1961)
[Histochemical studies on the effect of fenchlorphos (0,0-dimethyl-0-2,4,5-trichlophenyl thiophosphate) on perfused liver of albino rat].
B Sawicki et al.
Patologia polska, 32(1), 79-88 (1981-01-01)