Merck
45381
Supelco
Chlorofenprop-methyl
PESTANAL®, analytical standard
別名:
Chlorophenprop-methyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10Cl2O2
CAS番号:
分子量:
233.09
Beilstein:
2331933
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)C(Cl)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H10Cl2O2/c1-14-10(13)9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,9H,6H2,1H3
InChI Key
YJKIALIXRCSISK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
45381S-50MG:
45381-50MG:
45381-250MG:
45381-VAR:
45381-1EA:
45381-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Istvan Jablonkai
Pest management science, 59(4), 443-450 (2003-04-19)
The relationship between S- and N-alkylating reactivity and herbicidal activity within a series of chloroacetamides, including several commercial herbicides and newly synthesised analogues was studied. The S-alkylating reactivity of selected chloroacetamides, as well as those of atrazine and chlorfenprop-methyl, was