Merck
45369
Supelco
カルベタミド
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(R)-(-)-1-(エチルカルバモイル)エチル N-フェニルカルバミン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥15,200
¥15,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥15,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H16N2O3
CAS番号:
分子量:
236.27
Beilstein:
8318291
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥15,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCNC(=O)[C@@H](C)OC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-3-13-11(15)9(2)17-12(16)14-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,3H2,1-2H3,(H,13,15)(H,14,16)/t9-/m1/s1
InChI Key
AMRQXHFXNZFDCH-SECBINFHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
45369-250MG:
45369-BULK:
45369-VAR:
45369-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rofida Wahman et al.
Metabolites, 11(1) (2020-12-31)
Plants produce a huge number of functionally and chemically different natural products that play an important role in linking the plant with the adjacent environment. Plants can also absorb and transform external organic compounds (xenobiotics). Currently there are only a