由来生物
plant
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥99.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.4606 (lit.)
mp
23-24 °C (lit.)
密度
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C20H38O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h9-10H,2-8,11-19H2,1H3,(H,21,22)/b10-9-
InChI Key
BITHHVVYSMSWAG-KTKRTIGZSA-N
包装
おすすめ製品
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
44878-VAR:
44878-BULK:
44878-100MG:
44878-500MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック