Merck
448516
Sigma-Aldrich
2-ペンタノン
ReagentPlus®, ≥99%, purified by redistillation
別名:
メチルプロピルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2CH2CH3
CAS番号:
分子量:
86.13
Beilstein:
506058
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
PubChem Substance ID:
アッセイ:
≥99%
bp:
101-105 °C (lit.)
蒸気圧:
27 mmHg ( 20 °C)
蒸気圧
27 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
自己発火温度
941 °F
精製方法
redistillation
expl. lim.
8.2 %
屈折率
n20/D 1.39 (lit.)
bp
101-105 °C (lit.)
mp
−78 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 72.6 g/L at 20 °C
密度
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC(C)=O
InChI
1S/C5H10O/c1-3-4-5(2)6/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
XNLICIUVMPYHGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
448516-1L:
448516-BULK:
448516-100ML-D:
448516-VAR:
448516-1L-D:
448516-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Phase liquid-vapor equilibria and thermodynamic properties of solutions of n-propanol-aliphatic ketones.
Suntsov YK, et al.
Russian Journal of Physical Chemistry A, 89(6), 926-930 (2015)
Atmospheric chemistry of 2-pentanone and 2-heptanone.
Atkinson R, et al.
Environmental Science & Technology, 34(4), 623-631 (2000)
Infinite-dilution binary diffusion coefficients of 2-propanone, 2-butanone, 2-pentanone, and 3-pentanone in CO2 by the Taylor dispersion technique from 308.15 to 328.15 K in the pressure range from 8 to 35 MPa.
Funazukuri T, et al.
International Journal of Thermophysics, 21(6), 1279-1290 (2000)
Toward rational design of stable, supported metal catalysts for aqueous-phase processing: Insights from the hydrogenation of levulinic acid.
Abdelrahman OA, et al.
J. Catal., 329, 10-21 (2015)
Changcheng Sun et al.
Acta physiologica (Oxford, England), 227(2), e13319-e13319 (2019-05-31)
Leptin is an important peptide hormone that regulates food intake and plays a crucial role in modulating olfactory function. Although a few previous studies have investigated the effect of leptin on odor perception and discrimination in rodents, research on the