Merck
44042
Supelco
Silver ionophore VII
Selectophore, function tested
別名:
(3α,5β,12α)- 3-{[(2,2′-Bithiophen)-5-ylcarbonyl]oxy}-12-{{2-{[(diphenylamino)thioxomethyl]thio}acetyl}oxy}-N,N-dioctyl-cholan-24-amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C64H88N2O5S4
CAS番号:
分子量:
1093.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
製品種目
Selectophore
品質水準
品質
function tested
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCN(CCCCCCCC)C(=O)CC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC[C@@H]4C[C@@H](CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](OC(=O)CSC(=S)N(c5ccccc5)c6ccccc6)[C@]12C)OC(=O)c7ccc(s7)-c8cccs8
InChI
1S/C64H88N2O5S4/c1-6-8-10-12-14-22-40-65(41-23-15-13-11-9-7-2)59(67)37-30-46(3)52-33-34-53-51-32-31-47-43-50(70-61(69)57-36-35-56(75-57)55-29-24-42-73-55)38-39-63(47,4)54(51)44-58(64(52,53)5)71-60(68)45-74-62(72)66(48-25-18-16-19-26-48)49-27-20-17-21-28-49/h16-21,24-29,35-36,42,46-47,50-54,58H,6-15,22-23,30-34,37-41,43-45H2,1-5H3/t46-,47-,50-,51+,52-,53+,54+,58+,63+,64-/m1/s1
InChI Key
KKUPIKPCJBDFJI-CHUIGZLYSA-N
詳細
詳細は弊社のSensor Applications portalをご覧ください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
44042-BULK:
44042-25MG:
44042-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 7-deoxycholic amides or cholanes containing distinctive ion-recognizing groups at C3 and C12 and evaluation for ion-selective ionophores
On, J.H. et al.
Tetrahedron, 65, 1415-1423 (2009)