Merck
43080
Sigma-Aldrich
1,1-ジフェニルヒドラジン 塩酸塩
technical, ≥97.0% (AT)
別名:
N,N-Diphenylhydrazine (asym.) hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H5)2NNH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
220.70
Beilstein:
3569340
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥97.0% (AT)
mp
162-166 °C (dec.)
SMILES記法
Cl.NN(c1ccccc1)c2ccccc2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
43080-10G:
43080-BULK:
43080-50G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.