安全性情報
428760
Supelco
Amberlite HPR9200 Ion Exchange Resin
chloride form, 25-30 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
製品名
Dowex Marathon MSA, chloride form
品質水準
詳細
formerly Dowex Marathon MSA Cl
フォーム
beads
湿度
60-72%
テクニック
LPLC: suitable
Matrix
styrene-divinylbenzene (macroporous)
マトリックス活性基
quaternary amine
粒径
23-27 mesh
560-660 μm
キャパシティ
1.0 meq/mL by wetted bed volume
分離法
anion exchange
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Dowex Marathon MSA is a strong anion exchanger resin, with a type I quaternary ammonium functional group, macroporous structure and monodisperse bead size. This resin is opted due to its capacity and catalytic activity.[1]
アプリケーション
わずかな有機汚染物質の付いた有機不純物の除去用の強塩基性(タイプ I)陰イオン交換樹脂脱イオン化、シリカ除去やコンデンセ-ト精製にも有用です。本品は、FDA食品添加物規制 21CFR(連邦規則集)173.25の要件を満たしています。
Dowex Marathon MSA was used to determine the catalytic activity under mild temperature conditions.[1]
その他情報
Dowex Marathon MSAは、Dowex MSA-1よりも優れた樹脂です。Dowex Marathonシリ-ズは、粒度分布が狭く、分離効率が良く、ガウスDowex製品と比べて動態が向上しています。
本イオン交換樹脂は特に処理、洗浄は行われていません。前準備として、適切な溶出と洗浄をお勧めします。
法的情報
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Marathon is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
428760-VAR:
428760-2.5KG:
428760-500G:
428760-100G:
428760-BULK:
428760-1FT3:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Green upgrading of succinate using dimethyl carbonate for a better integration with fermentative production.
Lopez-Garzon, Camilo S., Luuk AM van der Wielen, and Adrie JJ Straathof.
Chemical Engineering Journal, 235, 52-60 (2014)