Merck
42488
Supelco
バコパシドX
analytical standard
別名:
ジュジュボゲニン 3-O-[β-D-グルコピラノシル-(1→3)-[α-L-アラビノフラノシル-(1→2)]-α-L-アラビノピラノシド], バコパサポニンCのジュジュボゲニン異性体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C46H74O17
CAS番号:
分子量:
899.07
UNSPSCコード:
85151701
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C46H74O17/c1-21(2)14-22-15-44(7,55)37-23-8-9-28-42(5)12-11-29(41(3,4)27(42)10-13-43(28,6)45(23)19-46(37,63-22)57-20-45)60-40-36(62-38-33(53)31(51)26(17-48)59-38)35(24(49)18-56-40)61-39-34(54)32(52)30(50)25(16-47)58-39/h14,22-40,47-55H,8-13,15-20H2,1-7H3/t22-,23+,24-,25+,26-,27-,28+,29-,30+,31-,32-,33+,34+,35-,36+,37-,38-,39-,40-,42-,43+,44-,45-,46-/m0/s1
InChI Key
RANQPHKSRUUPKK-GPUGMLHBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
42488-VAR:
42488-BULK:
42488-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nitra Nuengchamnong et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 129, 121-134 (2016-07-17)
Bacopa monnieri (L.) Wettst. (Scrophulariaceae) is an Ayurvedic medicinal plant used as a memory enhancer. Its major chemical constituents are Bacopa saponins consisting of jujubogenin and pseudojujubogenin glycosides. These two aglycones are isomers different at the positions of prenyl substitution