Merck
42429
Supelco
p-クレゾール
analytical standard
別名:
4-メチルフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,530
¥7,530
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,530
About This Item
化学式:
CH3C6H4OH
CAS番号:
分子量:
108.14
Beilstein:
1305151
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥7,530
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気密度
3.72 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
1038 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1 %
1.1 %, 150 °F
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
202 °C (lit.)
mp
32-34 °C (lit.)
32-35 °C
密度
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChI Key
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
p-クレゾールは、タールのような匂いを持つ揮発性フェノール化合物であり、チロシンとフェニルアラニンの代謝産物で、主に腸内細菌により産生されます。[1]
本物質は、食品との接触を意図したプラスチックに関するEU規制10/2011のポジティブリストに収載されています。
10/2011のリストに掲載されているすべての市販の化合物用参照物質はこちら
アプリケーション
p-クレゾールは、高速液体クロマトグラフィーによる生体サンプル[2][3]および蛍光分光分析を用いた未処理の空気サンプル[4]の分析対象物を測定するための分析用標準物質として使用される場合があります。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
186.8 °F - closed cup
引火点(℃)
86 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
42429-5ML-F:4548173288727
42429-25ML-F:4548173288758
42429-BULK-F:
42429-VAR-F:
42429-25G-F:4548173288734
42429-5G-F:4548173288741
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Simultaneous determination of hydroquinone, resorcinol, phenol, m-cresol and p-cresol in untreated air samples using spectrofluorimetry and a custom multiple linear regression-successive projection algorithm
Pistonesi MF, et al.
Talanta, 83(2), 320-323 (2010)
A sensitive HPLC method for the quantification of free and total p-cresol in patients with chronic renal failure
De Smet R, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 278(1), 1-21 (1998)
Determination of phenol, m-, o-and p-cresol, p-aminophenol and p-nitrophenol in urine by high-performance liquid chromatography
Brega A, et al.
Journal of Chromatography A, 535, 311-316 (1990)
A sensitive HPLC method for the quantification of free and total p-cresol in patients with chronic renal failure
Smet DR, et al.
Clinica Chimica Acta; International Journal of Clinical Chemistry, 278, 1-21 (1998)
K Akasaka et al.
Journal of chromatography, 617(2), 205-211 (1993-08-11)
Cholesterol ester (ChE) and triacylglycerol (TG) hydroperoxides in human plasma were determined by high-performance liquid chromatography with postcolumn detection with diphenyl-1-pyrenylphosphine. Human plasma was extracted once with n-hexane. 2,6-Di-tert.-butyl-4-methylphenol and N-stearylcinnamide were added to human plasma before extraction as an