Merck
42365
Supelco
N-メチルジオクタデシルアミン
Selectophore, ≥99.0% (T)
別名:
N,N-ジオクタデシルメチルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)17]2NCH3
CAS番号:
分子量:
536.01
Beilstein:
1802318
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
製品種目
Selectophore
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
mp
46-49 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(C)CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C37H77N/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-38(3)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h4-37H2,1-3H3
InChI Key
VFLWKHBYVIUAMP-UHFFFAOYSA-N
詳細
N-Methyldioctadecylamine is a mono-alkyl tertiary amine.1 It is basically an hydrogen ionophore III.[1]
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
アプリケーション
It may be used in preparing cation-sensitive PVC-based membranes for multisensory array used in measuring mineral water, soft drinks and beers.[2]
法的情報
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
42365-BULK:
42365-1G:
42365-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and characterization of quaternary ammonium salts methyl carbonate.
Geng, Tao, et al.
Fine Chemicals / ????, 6, 537-541 (2010)
All-solid-state electronic tongue and its application for beverage analysis.
Lvova, Larisa, et al.
Analytica Chimica Acta, 468, 303-314 (2002)