製品種目
PESTANAL®
アッセイ
≥94.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
carbon content, 37.04%
hydrogen content, 1.04%
nitrogen content, 14.4%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
189-190 °C
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Nc1c(c(nn1-c2c(Cl)cc(cc2Cl)C(F)(F)F)C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)9(5)24-10(22)8(12(18,19)20)7(3-21)23-24/h1-2H,22H2
InChI Key
JWKXVHLIRTVXLD-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
包装
おすすめ製品
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
41865-BULK:
41865-25MG:4548173333366
41865-VAR:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.