Merck
34520
Supelco
フィプロニル硫化物(フィプロニルスルフィド)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-4-トリフルオロメチルスルファニル-1H-ピラゾール-3-カルボニトリル, 5-アミノ-3-シアノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメチル)フェニル]-4-(トリフルオロメチルチオ)ピラゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H4Cl2F6N4S
CAS番号:
分子量:
421.15
Beilstein:
5835917
MDL番号:
UNSPSCコード:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
SMILES記法
NC1=C(SC(F)(F)F)C(C#N)=NN1C2=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=C2Cl
InChI
1S/C12H4Cl2F6N4S/c13-5-1-4(11(15,16)17)2-6(14)8(5)24-10(22)9(7(3-21)23-24)25-12(18,19)20/h1-2H,22H2
InChI Key
FQXWEKADCSXYOC-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
硫化フィプロニルは、広範囲にわたる殺虫剤フィプロニルの分解産物であり、さまざまな非標的生物に対して毒性が認められています。
アプリケーション
硫化フィプロニルは、オフライン固相抽出液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法を用いて、ハチミツおよび花粉サンプル中の硫化フィプロニルを測定する際の標準物質として使用される場合があります。
おすすめ製品
メルクのNMR用オンラインプラットフォームChemisTwin®で、本製品のデジタルリファレンスマテリアルをご覧ください。このChemisTwin® でご利用いただけるデジタル版は、サンプルの同一性確認や化合物の定量(デジタル外部スタンダードを使用)でご利用いただけます。この物質のNMRスペクトルを閲覧し、マウスを数回クリックするだけでお客様のサンプルとオンラインで比較していただくことができます。詳細はこちらをご覧いただけます。無料トライアルをお試しください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Irgasan certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
93453
Irgasan
Validation of an off line solid phase extraction liquid chromatography?tandem mass spectrometry method for the determination of systemic insecticide residues in honey and pollen samples collected in apiaries from NW Spain.
Garcia-Chao M, et al.
Analytica Chimica Acta, 672(1-2), 107-113 (2010)
Influence of fipronil compounds and rice-cultivation land-use intensity on macroinvertebrate communities in streams of southwestern Louisiana, USA.
Mize VS, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 152(2), 491-503 (2008)
Janet L Miller et al.
Science advances, 6(43) (2020-10-25)
Insecticides in streams are increasingly a global concern, yet information on safe concentrations for aquatic ecosystems is sparse. In a 30-day mesocosm experiment exposing native benthic aquatic invertebrates to the common insecticide fipronil and four degradates, fipronil compounds caused altered
プロトコル
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.