製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
SMILES記法
NC1=C(S(C(F)(F)F)=O)C(C(N)=O)=NN1C2=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=C2Cl
InChI
1S/C12H6Cl2F6N4O2S/c13-4-1-3(11(15,16)17)2-5(14)7(4)24-9(21)8(6(23-24)10(22)25)27(26)12(18,19)20/h1-2H,21H2,(H2,22,25)
InChI Key
OPPWTDFHAFPGOT-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
おすすめ製品
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
プロトコル
標準試薬、認証標準物質、溶媒、およびカラムで食品中のフィプロニル分析
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.