certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
mp
179-182 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H10O/c17-14-9-7-12-5-4-10-2-1-3-11-6-8-13(14)16(12)15(10)11/h1-9,17H
InChI Key
BIJNHUAPTJVVNQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
おすすめ製品
WGK
WGK 3
Jan Code
41344-10MG:
41344-BULK:
41344-50MG:
41344-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック