アッセイ
≥96.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
256-262 °C
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
InChI
1S/C17H18FN3O4/c1-9-8-25-16-13-10(15(22)11(17(23)24)7-21(9)13)6-12(18)14(16)20-4-2-19-3-5-20/h6-7,9,19H,2-5,8H2,1H3,(H,23,24)
InChI Key
WKRSSAPQZDHYRV-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
41244-VAR:
41244-25MG:
41244-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.