Merck
40446
Supelco
パラロット
analytical standard
別名:
パラレッド, 1-(4-ニトロフェニルアゾ)-2-ナフトール, 1-(p-ニトロフェニルアゾ)-2-ナフトール
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥56,100
¥56,100
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥56,100
About This Item
化学式:
O2NC6H4N=NC10H6OH
CAS番号:
分子量:
293.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥56,100
出荷予定日2025年5月30日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
248-252 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1ccc2ccccc2c1N=Nc3ccc(cc3)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)19(21)22/h1-10,20H
InChI Key
WOTPFVNWMLFMFW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
40446-BULK:
40446-100MG:
40446-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
スダンIII Technical grade
Sigma-Aldrich
S4131
スダンIII