40262
N,N-Dimethylformamide dibutyl acetal
for esterification of fatty acids, ≥98.0%
別名:
1,1-Dibutoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dibutoxytrimethylamine
About This Item
アッセイ
≥98.0%
品質
for esterification of fatty acids
屈折率
n20/D 1.417
bp
93 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCOC(OCCCC)N(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-5-7-9-13-11(12(3)4)14-10-8-6-2/h11H,5-10H2,1-4H3
InChI Key
GSFFXKGTGPMVLM-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
127.4 °F - closed cup
引火点(℃)
53 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
40262-10ML:
40262-VAR:
40262-50ML:
40262-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ