詳細
cationic
製品種目
Selectophore™
アッセイ
≥99.0% (T)
≥99.0%
分子量
630.95 g/mol
mp
~160 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCCCC)(C)C.[Br-]
InChI
1S/C38H80N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39(3,4)38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-38H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
PSLWZOIUBRXAQW-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
40163-VAR:
40163-BULK:
40163-100MG:
40163-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ