アッセイ
≥97% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
薬剤管理
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
適合性
corresponds for H-NMR
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCc1cc2OC(C)(C)C3CCC(C)=CC3c2c(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-14-12-17-19(20(23)18(14)21(24)25)15-11-13(2)9-10-16(15)22(3,4)26-17/h11-12,15-16,23H,5-10H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16-/m1/s1
InChI Key
UCONUSSAWGCZMV-HZPDHXFCSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
39382-VAR:
39382-10MG:
39382-BULK:
Choose from one of the most recent versions:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)