Merck
393371
Sigma-Aldrich
4-Pentylbicyclo[2.2.2]octan-1-ol
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H24O
CAS番号:
分子量:
196.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
アッセイ
99%
フォーム
solid
mp
60-62 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCC12CCC(O)(CC1)CC2
InChI
1S/C13H24O/c1-2-3-4-5-12-6-9-13(14,10-7-12)11-8-12/h14H,2-11H2,1H3
InChI Key
GXILFILMRJBMSD-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)