製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccc(CN2CCS\C2=N\C#N)cn1
InChI
1S/C10H9ClN4S/c11-9-2-1-8(5-13-9)6-15-3-4-16-10(15)14-7-12/h1-2,5H,3-4,6H2/b14-10+
InChI Key
HOKKPVIRMVDYPB-GXDHUFHOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Find more information here: Neonicotinoids
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
37905-BULK-R:
37905-VAR-R:
37905-100MG-R:4548173900018
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
Learn more about Neonicotinoids - active substances used in plant protection products to control harmful insects.
植物保護剤に使用して有害な昆虫を駆除する活性物質である、ネオニコチノイド類の詳細をご覧ください。
欧州連合は、屋外の農作物に使用するとミツバチを危険にさらすと考えられることから、3種類のネオニコチノイド殺虫剤の使用禁止を2018年4月27日(金)に決定しました。このアプリケーションでは、タンポポの花から採ったこれらの禁止化合物とその他の化合物をQuEChERS法とLC-MS法で分析した例を示します。
Analysis of banned neonicotinoid insecticides from dandelion blossoms using QuEChERS and LC-MS.