安全性情報
37209
Supelco
Chromate test kit Quantofix®
3-100 mg/L (CrO42-)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113319
詳細
semi-quantitative
品質水準
特定アナライト
chromate
測定範囲
3-100 mg/L (CrO42-)
アプリケーション
environmental
検出方法
colorimetric
詳細
Contents:
Kit including reagents and test sticks for 100 tests.
Storage:
Avoid exposing the sticks to sunlight and moisture. Store the kit below +30 °C in a dry place.
Gradation:
0 − 3 − 10 − 30 − 100 mg/L CrO42-
その他情報
this product will be discontinued, please find the alternative product here :
110012
法的情報
Quantofix is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
Jan Code
37209-BULK:
37209-1EA:
37209-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)