Merck
372048
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-1-(4-ニトロフェニル)-2-ピロリジンメタノール
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14N2O3
CAS番号:
分子量:
222.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
アッセイ
98%
形状
powder or crystals
光学活性
[α]20/D −95.7°, c = 1 in methanol
mp
115-116 °C (lit.)
λmax
≤393 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@@H]1CCCN1c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H14N2O3/c14-8-11-2-1-7-12(11)9-3-5-10(6-4-9)13(15)16/h3-6,11,14H,1-2,7-8H2/t11-/m0/s1
InChI Key
HCVBBVTZZJFVLA-NSHDSACASA-N
アプリケーション
NLO素材
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
372048-BULK:
372048-VAR:
372048-1G:
372048-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)