Merck
37194
Supelco
Water hardness (total) test sticks Aquadur®, 3-21°d
Graduation: 3 − 4 − 7 − 14 − 21 °d
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41113319
品質水準
詳細
semi-quantitative
特定アナライト
calcium, magnesium
アプリケーション
environmental
food and beverages
general analytical
検出方法
colorimetric
詳細
水の硬度は「mmol/L」または過去の共通単位で表示されます。以下のように国ごとに単位が異なりますのでご注意ください。
ドイツ: 1°d = 10 mg/L CaO = 17.8 mg/L CaCO3
英国: 1°e = 14.3 mg/L CaCO3
フランス: 1°f = 10 mg/L CaCO3
換算計数: 1°d = 1.25°e = 1.78°f = 0.178 mmol/L
なお、米国では水の硬度の単位は単に「mg/L CaCO3」となります。上記のような数値のほか、「軟水」や「硬水」などの簡単な表現で水を分類する場合も数多くあります。こうした表現に対応する数値は一般に以下のとおりとされています。
硬度90 mg/L CaCO3未満――非常な軟水(very soft water)
硬度90~180 mg/L CaCO3――軟水(soft water)
硬度180~270 mg/L CaCO3――中程度の硬水(medium hard water)
硬度270~450 mg/L CaCO3――硬水(hard water)
硬度450 mg/L CaCO3超――非常な硬水(very hard water)
水の硬度が重要になる場面は多いですが、定量分析装置が常に備わっているとは限りません。このような場合、Aquador®を用いることで硬度の指標となる数値を迅速に得ることができます。十分な感度を有していますので、中規模の繊維工場や、染色業、クリーニング店、小規模の給水施設、ボイラー室のほか、水産養殖や水族館、そしてご家庭でもお使いいただけます。
包装
test sticks, package with 100 pieces
法的情報
Aquadur is a registered trademark of Macherey-Nagel GmbH & Co., KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)