Merck
37005
Supelco
オキサジクロメホン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル]-3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3-オキサジン-4-オン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19Cl2NO2
CAS番号:
分子量:
376.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1=C(C(=O)N(CO1)C(C)(C)c2cc(Cl)cc(Cl)c2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H19Cl2NO2/c1-13-18(14-7-5-4-6-8-14)19(24)23(12-25-13)20(2,3)15-9-16(21)11-17(22)10-15/h4-11H,12H2,1-3H3
InChI Key
FCOHEOSCARXMMS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
37005-VAR:
37005-BULK:
37005-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)