Merck
36522
Supelco
Quinmerac
PESTANAL®, analytical standard
別名:
7-Chloro-3-methyl-8-quinolinecarboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥14,000
¥14,000
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥14,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H8ClNO2
CAS番号:
分子量:
221.64
Beilstein:
8392904
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥14,000
出荷予定日2025年5月29日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cnc2c(C(O)=O)c(Cl)ccc2c1
InChI
1S/C11H8ClNO2/c1-6-4-7-2-3-8(12)9(11(14)15)10(7)13-5-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
InChI Key
ALZOLUNSQWINIR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Quinmerac is a highly selective herbicide, which belongs to the class of substituted quinolinecarboxylic acids.[1] It can be used in weed control management, particularly for dicotyledonous weeds like cleavers, sugar beet[2], oilseed rape and small grain cereals.[1]
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
36522-250MG:
36522-VAR:
36522-1EA:
36522-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Abscisic acid is a causative factor in the mode of action of the auxinic herbicide quinmerac in cleaver (Galium aparine L.)
Sheltrup F and Grossman K
Journal of Plant Physiology, 147, 118-126 (1995)
New plant growth regulators: High risk investment?
Rademacher.W and Bucci.T
HortTechnology, 12, 64-67 (2002)