アッセイ
≥97.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
COC(=O)C1=CO[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H]3[C@@H](C)[C@@H](O)C[C@H]13
InChI
1S/C17H26O10/c1-6-9(19)3-7-8(15(23)24-2)5-25-16(11(6)7)27-17-14(22)13(21)12(20)10(4-18)26-17/h5-7,9-14,16-22H,3-4H2,1-2H3/t6-,7+,9-,10+,11+,12+,13-,14+,16-,17-/m0/s1
InChI Key
AMBQHHVBBHTQBF-UOUCRYGSSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
36483-10MG-F:
36483-BULK-F:
36483-VAR-F:
36483-50MG-F:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック