Merck
35381
Supelco
ラホキサニド-(ベンゾイル環-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
別名:
N-[3-クロロ-4-(4-クロロフェノキシ)フェニル]-2-ヒドロキシ-3,5-ジヨードベンズ-13C6-アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 MG
¥99,900
¥99,900
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 MG
¥99,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C13H11Cl2I2NO3
CAS番号:
分子量:
631.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥99,900
出荷予定日2025年5月25日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13c]1[13c](I)[13cH][13c](I)[13cH][13c]1C(=O)Nc2ccc(Oc3ccc(Cl)cc3)c(Cl)c2
InChI
1S/C19H11Cl2I2NO3/c20-10-1-4-13(5-2-10)27-17-6-3-12(9-15(17)21)24-19(26)14-7-11(22)8-16(23)18(14)25/h1-9,25H,(H,24,26)/i7+1,8+1,11+1,14+1,16+1,18+1
InChI Key
NEMNPWINWMHUMR-QBPDDYRQSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
35381-10MG:4548173997292
35381-BULK:
35381-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)