Merck
34517
Supelco
Cyprodinil-(phenyl-13C6)
PESTANAL®, analytical standard
別名:
(4-Cyclopropyl-6-methyl-pyrimidin-2-yl)phenyl-13C6-amine, 4-Cyclopropyl-6-methyl-N-(phenyl-13C6)pyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6C8H15N3
CAS番号:
分子量:
231.24
UNSPSCコード:
77101502
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第二種指定化学物質
Jan Code
34517-BULK:
34517-10MG:
34517-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)