Merck
34464
Supelco
Deterenol acetate
VETRANAL®, analytical standard
別名:
4-Hydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]benzenemethanol acetate salt, N-Isopropyloctopamine acetate salt, PI 39 acetate salt, Paraproterenol acetate salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H17NO2 · C2H4O2
CAS番号:
分子量:
255.31
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
34464-10MG:
34464-VAR:
34464-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)