製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CC1CCCCC1NC(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H20N2O/c1-11-7-5-6-10-13(11)16-14(17)15-12-8-3-2-4-9-12/h2-4,8-9,11,13H,5-7,10H2,1H3,(H2,15,16,17)
InChI Key
JXVIIQLNUPXOII-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
34373-BULK:
34373-VAR:
34373-50MG:
34373-1EA:
34373S-50MG:
34373-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
プロトコル
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon