Merck
34308
Supelco
2,3,5-トリメチルフェノール
PESTANAL®, analytical standard
別名:
イソプソイドクメノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3C6H2OH
CAS番号:
分子量:
136.19
Beilstein:
2042210
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
analytical standard
蒸気圧
9.75 mmHg ( 60 °C)
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
230-231 °C (lit.)
mp
92-95 °C (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1cc(C)c(C)c(O)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3
InChI Key
OGRAOKJKVGDSFR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
34308-1EA:
34308-250MG:
34308-BULK:
34308-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shu-Ling Lin et al.
Analytica chimica acta, 871, 57-65 (2015-04-08)
In this study, methacrylic acid (MAA) was incorporated with alkyl methacrylates to increase the hydrophilicity of the synthesized ethylene dimethacrylate-based (EDMA-based) monoliths for separating polar small molecules by capillary LC analysis. Different alkyl methacrylate-MAA ratios were investigated to prepare a