Merck
34154
Supelco
Flufenacet ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-[(4-Fluorophenyl)(1-methylethyl)amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt, Flufenacet sulfonic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13FNNaO4S
CAS番号:
分子量:
297.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
認証
EPA 535
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
[Na+].CC(C)N(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C11H14FNO4S.Na/c1-8(2)13(11(14)7-18(15,16)17)10-5-3-9(12)4-6-10;/h3-6,8H,7H2,1-2H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
InChI Key
QKYDPLRLNWGQEJ-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
34154-10MG:
34154-BULK:
34154-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)