製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CCC3=C1C=C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@@]4(O)CC=C
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-10-21(23)12-9-19-18-6-4-14-13-15(22)5-7-16(14)17(18)8-11-20(19,21)2/h3,8,11,13,18-19,23H,1,4-7,9-10,12H2,2H3/t18-,19+,20+,21+/m1/s1
InChI Key
VWAUPFMBXBWEQY-ANULTFPQSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Immune system,Adrenal gland
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
33994-BULK-R:
33994-100MG-R:
33994-VAR-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ