Merck
337897
Sigma-Aldrich
酢酸水銀(II)
97%
別名:
酢酸第二水銀
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3COO)2Hg
CAS番号:
分子量:
318.68
Beilstein:
3563831
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
アッセイ
97%
mp
179-182 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[Hg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
337897-500G:4548173136981
337897-VAR:
337897-100G:4548173136974
337897-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)