Merck
33743
Supelco
Chlozolinate 溶液
100 μg/mL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
別名:
Ethyl 3-(3,5-dichlorophenyl)-5- methyl-2,4-dioxo-5-oxazolidinecarboxyate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11Cl2NO5
CAS番号:
分子量:
332.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in cyclohexane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C13H11Cl2NO5/c1-3-20-11(18)13(2)10(17)16(12(19)21-13)9-5-7(14)4-8(15)6-9/h4-6H,3H2,1-2H3
InChI Key
IGUYEXXAGBDLLX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chlozolinate is a systemic fungicide, used for the control of downy mildew, brown rot, and fruit rot in agricultural commodities.[1]
アプリケーション
Chlozolinate may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in food commodities using gas and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
-0.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-18 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33743-BULK:
33743-VAR:
33743-2ML:4548173953571
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Part 2: Insecticides and Fungicides.
Metabolic Pathways of Agrochemicals: Herbicides and plant growth regulators;, 383(7-8), 1106-1118 (2007)
Determination of multiclass pesticides in food commodities by pressurized liquid extraction using GC-MS/MS and LC-MS/MS.
Frenich G.A, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 383(7-8), 1106-1118 (2005)