33670
BDE No 47 溶液
50 μg/mL in isooctane, analytical standard
別名:
2,2′,4,4′-Tetrabromodiphenyl ether 溶液, 2,2′,4,4′-TetraBDE, PBDE 47
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
50 μg/mL in isooctane
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
environmental
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Brc1ccc(Oc2ccc(Br)cc2Br)c(Br)c1
InChI
1S/C12H6Br4O/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6H
InChI Key
XYBSIYMGXVUVGY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
その他情報
The standard should be transferred to a clean and appropriate vial or flask using clean pipettes or micro pipettes. The vial should be immediately capped to avoid any loss or evaporation of the solvent.
After opening the ampoule, the standard should not be stored or kept in the ampoule. To preserve the integrity of the product, the standard should be transferred to an appropriate vial that must be capped and stored according to the recommendation on the Certificate of Analysis.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
10.4 °F
引火点(℃)
-12 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33670-1ML-BULK:
33670-1ML:4548174013601