Merck
33621
Supelco
フモニシンB1-13C34 溶液
~25 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 ML
¥261,000
¥261,000
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 ML
¥261,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C34H59NO15
CAS番号:
分子量:
755.58
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
¥261,000
出荷予定日2025年5月31日
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
~25 μg/mL in acetonitrile: water
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
single component solution
質量シフト
M+34
保管温度
−20°C
SMILES記法
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H]([13CH3])[13C@@H](O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O)[13C@H]([13CH2][13C@@H]([13CH3])[13CH2][13C@H](O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13CH2][13C@H](O)[13C@H]([13CH3])N)O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,
InChI Key
UVBUBMSSQKOIBE-HTPIOKJKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
フモニシンB1-13C34は、マイコトキシンであるフモニシンB1の13C同位体標識化類似物質です。
アプリケーション
フモニシンB1-13C34は、タンデム質量分析(LC-MS/MS)と組み合わせた液体クロマトグラフィーを使用して、アニス種子サンプル中のフモニシンB1(FB1)のレベルを測定するための分析用標準物質として使用される場合があります。[1]
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
アナリシスノート
純度:≥92.5% (HPLC)
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F
引火点(℃)
2 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
33621-1ML:
33621-1ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of Fumonsins and Beauvericin in Anis seed by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Gorica JLV, et al.
Conference on medicinal and aromatic plants of southeast european countries, 214-214 (2014)