Merck
33180
Sigma-Aldrich
1,8-ジアミノナフタレン
technical, ≥95.0% (HPLC)
別名:
1,8-ナフタレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C10H6(NH2)2
CAS番号:
分子量:
158.20
Beilstein:
742841
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
グレード
technical
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
solid
bp
205 °C/12 mmHg (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
60-65 °C
SMILES記法
Nc1cccc2cccc(N)c12
InChI
1S/C10H10N2/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-9(12)10(7)8/h1-6H,11-12H2
InChI Key
YFOOEYJGMMJJLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>392.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 200 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
33180-BULK-F:
33180-100G-F:
33180-VAR-F:
33180-500G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mohan N Patel et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(15), 5648-5655 (2009-07-08)
Here in we tried to increase an antibacterial activity of ciprofloxacin drug due to formation of mixed-ligand complexes. Synthesized compounds were found to be more potent compare to drugs, ligands and metal salt against selective gram((+ve)) and gram((-ve)) organisms. Interaction