製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=S)(NC(C)C)Oc1ccccc1C(=O)OC(C)C
InChI
1S/C15H24NO4PS/c1-6-18-21(22,16-11(2)3)20-14-10-8-7-9-13(14)15(17)19-12(4)5/h7-12H,6H2,1-5H3,(H,16,22)
InChI Key
HOQADATXFBOEGG-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- Animal liver samples by gas chromatography coupled to electron ionization-tandem mass spectrometry (GC-EI-MS/MS) operating with triple quadrupole (QqQ) analyzer.[2]
- Food samples by GC-QqQ-MS/MS as well as GC in conjunction with ion-trap tandem mass spectrometry (IT-MS/MS).[3]
- Olive oil samples by size-exclusion chromatography (SEC) extraction followed by GC-MS.[4]
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
42.8 °F
引火点(℃)
6 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
32860-2ML:4548173296388
32860-VAR:
32860-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ