製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
COCCN(C(=O)CO)c1c(C)cccc1C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO5/c1-9-4-3-5-10(13(17)18)12(9)14(6-7-19-2)11(16)8-15/h3-5,15H,6-8H2,1-2H3,(H,17,18)
InChI Key
UJKHCLQXFACPDB-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
Jan Code
32635-100MG:
32635-VAR:
32635-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ